L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,4,8,11-Tétraazacyclopentadécane 97,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane
T1691-1G T1691-5G
TCIAT1691-1GEA 267 EUR InStock
TCIAT1691-1G TCIAT1691-5G
1,4,8,11-Tétraazacyclopentadécane 97,0 Titrimetric
1,4,8,11-Tétraazacyclopentadécane
Formule: C₁₁H₂₆N₄
MW: 214.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010049
Numéro CAS: 15439-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f75c11fac4eb6d27bb8088de3ca03c6a59a30ff1&vid=f75c11fac4eb6d27bb8088de3ca03c6a59a30ff1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité