Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène

Attention
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene

024563-100G 024563-25G
FLUO024563-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024563-100G FLUO024563-25G
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène


Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17.5 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000597
Numéro CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité