5-Méthylsalicylaldéhyde
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
015625-1G 015625-25G
FLUO015625-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015625-1G FLUO015625-25G
5-Méthylsalicylaldéhyde
5-Méthylsalicylaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1.0913 g/cm³ (59 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274297
Numéro CAS: 613-84-3
EINECS: 210-357-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité