Acide 4-isopropylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0169-25GEA 116 EUR InStock
TCIAI0169-25G
Acide 4-isopropylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-isopropylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 115…117 °C
Numéro MDL: MFCD00002564
Numéro CAS: 536-66-3
Merck Index: 12,02684
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/60/28971960.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité