Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque

Synonyms: 2-Amino-p-toluic acid, 4-Methylanthranilic acid, 4-Methylanthranil acid, 2-Amino-4-methylbenzoic Acid

033235-25G 033235-5G
FLUO033235-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033235-25G FLUO033235-5G
Acide amino-2-méthyl-4-benzoïque
2-Amino-4-methylbenzoic acid


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047853
Numéro CAS: 2305-36-4
EINECS: 218-976-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité