Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-hydroxy-p-toluique

Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid

024518-100G 024518-25G
FLUO024518-100GEA 0 EUR InStock
FLUO024518-100G FLUO024518-25G
Acide 2-hydroxy-p-toluique
Acide 2-hydroxy-p-toluique


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 177 °C
Numéro MDL: MFCD00002454
Numéro CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité