5-Chloro-2-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2586-5G C2586-25G
TCIAC2586-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2586-5G TCIAC2586-25G
5-Chloro-2-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 72°C
Point de fusion: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00024579
Numéro CAS: 5367-28-2
EINECS: 226-355-3
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a52e3ce0ac6d7f1f265a4a85100786ca6fc4d142&vid=e8ef42565d812ceda444a2bed24587423dd9936d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité