Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Iodo-3-nitrotoluène

Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methyl-2-nitrobenzene

149210-25G 149210-5G
FLUO149210-25GEA 0 EUR InStock
FLUO149210-25G FLUO149210-5G
4-Iodo-3-nitrotoluène
4-Iodo-3-nitrotoluène


Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point de fusion: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00024196
Numéro CAS: 5326-39-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité