Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Désoxybenzoïne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone

B0435-25G B0435-250G
TCIAB0435-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB0435-25G TCIAB0435-250G
Désoxybenzoïne ≥98.0% (par GC)
Désoxybenzoïne


Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 322°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003081
Numéro CAS: 451-40-1
EINECS: 207-193-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28676540ccdf6a5178c45df97a77e486943d0aa&vid=a28676540ccdf6a5178c45df97a77e486943d0aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité