Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1793-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM1793-5G
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319105
Numéro CAS: 128312-11-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/71/28976171.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité