Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzamidoxime

Synonyms: 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide

030184-1G 030184-5G
FLUO030184-1GEA 0 EUR InStock
FLUO030184-1G FLUO030184-5G
4-Chlorobenzamidoxime
4-Chlorobenzamidoxime


Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029674
Numéro CAS: 5033-28-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité