Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Formyl-2-thiopheneboronic acid

Synonyms: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid

045286-1G 045286-25G 045286-5G
FLUO045286-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045286-1G FLUO045286-25G FLUO045286-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid


Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093666
Numéro CAS: 4347-33-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité