4-Nitro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3,4-Diméthyle-1-nitrobenzène1,2-Diméthyle-4-nitrobenzène
TCIAD1085-500GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD1085-500G TCIAD1085-25G
4-Nitro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-o-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 31…32 °C
Numéro MDL: MFCD00007268
Numéro CAS: 99-51-4
ONU: 3447
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/23/28976323.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité