Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodomésitylène

Synonyms: 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, Iodomesitylene

148300-25G 148300-5G
FLUO148300-25GEA 0 EUR InStock
FLUO148300-25G FLUO148300-5G
2-Iodomésitylène
2-Iodomésitylène


Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013707
Numéro CAS: 4028-63-1
EINECS: 223-709-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité