Cyclohexane ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0696-100MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0696-100ML
Cyclohexane ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 7 °C
Point d'éclair: -20°C
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02723
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité