Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0425-25G P0425-500G P0425-100G
TCIAP0425-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP0425-25G TCIAP0425-500G TCIAP0425-100G
Pyridine-2-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO
Point d'ébullition: 181°C
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006290
Numéro CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&vid=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité