Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
D0663-25G D0663-250G
TCIAD0663-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0663-25G TCIAD0663-250G
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012521
Numéro CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b1353d9172a49a6f293cf269eff80745d475f6&vid=d5b1353d9172a49a6f293cf269eff80745d475f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité