1-Boc-4-hydroxypiperidine
Synonyms: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
008952-1G 008952-5G 008952-25G
FLUO008952-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008952-1G FLUO008952-5G FLUO008952-25G
1-Boc-4-hydroxypiperidine
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075174
Numéro CAS: 109384-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité