Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAQ0009-5GEA 33 EUR InStock
TCIAQ0009-5G TCIAQ0009-25G
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
Merck Index: 14,08059
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/77/28993677.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -45.0 deg (C=10, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité