Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)

Synonyms: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride

035784-1G 035784-5G
FLUO035784-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035784-1G FLUO035784-5G
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)


Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
MW: 701,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité