Benzoate de vinyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1032-25ML B1032-500ML
TCIAB1032-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1032-25ML TCIAB1032-500ML
Benzoate de vinyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Benzoate de vinyle
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 203°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00048141
Numéro CAS: 769-78-8
EINECS: 212-214-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23340a90fa4d0acddf72b8172f9fbae42bcbf859&vid=23340a90fa4d0acddf72b8172f9fbae42bcbf859&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité