4,4'-Azoxyphénétole ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
A0683-1G A0683-5G
TCIAA0683-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAA0683-1G TCIAA0683-5G
4,4'-Azoxyphénétole ≥98.0% (sur base azote total)
4,4'-Azoxyphénétole
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00026790
Numéro CAS: 4792-83-0
EINECS: 225-347-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9eb97b07cd079d039cbd690d7f0acd487d8611d&vid=d9eb97b07cd079d039cbd690d7f0acd487d8611d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité