2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B3715-1G B3715-5G
TCIAB3715-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB3715-1G TCIAB3715-5G
2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039311
Numéro CAS: 118289-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&vid=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité