Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-formylpyridine

Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

040403-1G 040403-5G
FLUO040403-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040403-1G FLUO040403-5G
2-Bromo-5-formylpyridine
2-Bromo-5-formylpyridine


Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115419
Numéro CAS: 149806-06-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité