Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-formylpyridine

Synonyms: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde

023408-1G 023408-5G
FLUO023408-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023408-1G FLUO023408-5G
2-Amino-3-formylpyridine
2-Amino-3-formylpyridine


Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD01830382
Numéro CAS: 7521-41-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité