Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-2-formylpyridine

Synonyms: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde

036285-1G 036285-5G
FLUO036285-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036285-1G FLUO036285-5G
3-Fluoro-2-formylpyridine
3-Fluoro-2-formylpyridine


Formule: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD07781234
Numéro CAS: 31224-43-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité