Dicyanoamidure de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium dicyanamide
S0838-25G S0838-100G
TCIAS0838-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAS0838-25G TCIAS0838-100G
Dicyanoamidure de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dicyanoamidure de sodium
Formule: C₂N₃Na
MW: 89,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003535
Numéro CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2991366ac3d840852a18864e44d6fd46e2279272&vid=2991366ac3d840852a18864e44d6fd46e2279272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité