Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique

Synonyms: 5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid

035856-1G 035856-25G 035856-5G
FLUO035856-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035856-1G FLUO035856-25G FLUO035856-5G
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique
Acide 5-chloro-2-pyridinecarboxylique


Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114192
Numéro CAS: 86873-60-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité