Acide glyoxylique ∼50% ∼9 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
G0366-25ML G0366-500ML
TCIAG0366-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAG0366-25ML TCIAG0366-500ML
Acide glyoxylique ∼50% ∼9 mol/L dans l'eau
Acide glyoxylique
Formule: C₂H₂O₃
Numéro MDL: MFCD00006958
Numéro CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,04511
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2fb5238013e2c9070938782ca61c4713047711a&vid=bcdfec2e514e4d8308e67f8096a4e00111536140&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0 to 55.0 w/w% (calcd. on exclusive of Oxalic acid)
Oxalic Acid max. 4.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité