Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Synonyms: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
005466-1G 005466-5G
FLUO005466-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005466-1G FLUO005466-5G
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD02181193
Numéro CAS: 402-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité