4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0830-25G N0830-5G
TCIAN0830-25GEA 648 EUR InStock
TCIAN0830-25G TCIAN0830-5G
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxy-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126498
Numéro CAS: 31680-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&vid=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité