Diméthacrylate de 1-méthyltriméthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1065-25ML B1065-500ML
TCIAB1065-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1065-25ML TCIAB1065-500ML
Diméthacrylate de 1-méthyltriméthylène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Diméthacrylate de 1-méthyltriméthylène
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00014930
Numéro CAS: 1189-08-8
EINECS: 214-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9b87a3305fae8b47dbff9cfcdff7a1690e043e&vid=eb9b87a3305fae8b47dbff9cfcdff7a1690e043e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité