(4-Hydroxyphényl)acétamide
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01670.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01670.1 MAYBSB01670EE MAYBSB01670.10
(4-Hydroxyphényl)acétamide
(4-Hydroxyphényl)acétamide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité