Benzene-1,3-disulfonate de disodium >55.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B0023-25G B0023-500G
TCIAB0023-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0023-25G TCIAB0023-500G
Benzene-1,3-disulfonate de disodium >55.0% (par HPLC)
Disodium benzene-1,3-disulphonate
Formule: C₆H₄Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00007492
Numéro CAS: 831-59-4
EINECS: 212-606-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1504f87bf2966ae6b3d960e96107ca4440bee38&vid=d1504f87bf2966ae6b3d960e96107ca4440bee38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 55.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité