Cyclohex-1,4-ylenediméthanol mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedimethanol
C0479-25G C0479-500G
TCIAC0479-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0479-25G TCIAC0479-500G
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 166°C
Numéro MDL: MFCD00001512
Numéro CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=603c3faa185c5a47fd2bf5a2a46484dde6253615&vid=7416db0f14817a7b760b91c08017873cde9f965c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité