N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1001-25G P1001-5G
TCIAP1001-25GEA 275 EUR InStock
TCIAP1001-25G TCIAP1001-5G
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
N-(Cyclopent-1-ène-1-yl)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₅N
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003162
Numéro CAS: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&vid=2bba6d4494be06e41cf18490f0955c01693b4e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité