Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromonicotinate d'éthyle

Synonyms: Ethyl 5-bromonicotinate

034268-100G 034268-25G
FLUO034268-100GEA 0 EUR InStock
FLUO034268-100G FLUO034268-25G
5-Bromonicotinate d'éthyle
5-Bromonicotinate d'éthyle


Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040366
Numéro CAS: 20986-40-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité