Aluminium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A1831-100G A1831-500G
TCIAA1831-100GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1831-100G TCIAA1831-500G
Aluminium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Aluminium chloride
Formule: AlCl₃
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…181 °C
Densité: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
ONU: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&vid=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité