(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
154570050 154570100 154570500
ACRO154570050EA 62 EUR InStock
ACRO154570050 ACRO154570100 ACRO154570500
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione 99%
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064160
Numéro CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité