Chlorure de sulfuryle 1 M dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorure de sulfuryle
H31899.APEA 69.2 EUR InStock
H31899.AP
Chlorure de sulfuryle 1 M dans le dichloromethane
Chlorure de sulfuryle
Formule: Cl₂O₂S
MW: 134,97 g/mol
Densité: 1,352
Numéro MDL: MFCD00011451
Numéro CAS: 7791-25-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité