Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2877-1GEA 162 EUR InStock
TCIAD2877-1G
Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥95.0% (par GC)
Dibenzo-15-crown-5-(dibenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₈H₂₀O₅
MW: 316,35 g/mol
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD00055949
Numéro CAS: 14262-60-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/33/28980033.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité