Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1533-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1533-5G TCIAD1533-25G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) ≥99.0% (par GC)
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formule: C₂₀H₂₄O₆
MW: 360,41 g/mol
Point d'ébullition: 382°C
Numéro MDL: MFCD00005098
Numéro CAS: 14187-32-7
Merck Index: 14,02602
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/45/28978345.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité