Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
D1799-25G D1799-5G
TCIAD1799-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD1799-25G TCIAD1799-5G
Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de 1,1-diméthylguanidinium
Formule: C₆H₂₀N₆O₄S
MW: 272,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013131
Numéro CAS: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02f9c73cca305f90b395bf1cc67197a3e174fcb2&vid=02f9c73cca305f90b395bf1cc67197a3e174fcb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité