Dextran, M.W. ~ 40000 (Dextran 40)
Fournisseur: TCI
D1448-500G D1448-25G D1448-100G
TCIAD1448-500GEA 464 EUR InStock
TCIAD1448-500G TCIAD1448-25G TCIAD1448-100G
Dextran, M.W. ~ 40000 (Dextran 40)
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Merck Index: 14,02948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Specific rotation [a]20/D +193 to +201 deg (C=6, H2O) (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %
limiting viscosity 0.16 to 0.19 cp (after drying)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité