1-Éthylpipérazine-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
E0459-25G E0459-250G
TCIAE0459-25GEA 120 EUR InStock
TCIAE0459-25G TCIAE0459-250G
1-Éthylpipérazine-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
1-Éthylpipérazine-2,3-dione
Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051825
Numéro CAS: 59702-31-7
EINECS: 261-866-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&vid=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité