4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO) ≥98.0% (par GC) catalyseur d'oxydation radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
A1348-25G A1348-5G
TCIAA1348-25GEA 198 EUR InStock
TCIAA1348-25G TCIAA1348-5G
4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO) ≥98.0% (par GC) catalyseur d'oxydation radical libre
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-Acetamido-TEMPO, free radical)
Formule: C₁₁H₂₁N₂O₂
MW: 213,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043593
Numéro CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15dbb5cbf66e41a91a8aa8ad29caeebdf827d9ce&vid=12c964cb56437ac9d80569752c7443d3ac80e387&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité