4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (par GC) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
A1343-1G A1343-5G
TCIAA1343-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA1343-1G TCIAA1343-5G
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) ≥97.0% (par GC) radical libre
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
MW: 171,26 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006479
Numéro CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b99ab50e7cd6146706d8e848a4ed4aa34d9fbf&vid=26a8e786d68ae1b52b43c79fbec8d1da7c03fb76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 36.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité