4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98.0% (par GC) radical libre
Fournisseur: TCI
Attention
H0865-25G H0865-5G
TCIAH0865-25GEA 226 EUR InStock
TCIAH0865-25G TCIAH0865-5G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) ≥98.0% (par GC) radical libre
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formule: C₉H₁₈NO₂
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Merck Index: 14,09141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99afd5985eaf7e307427bf134243c7342cdc93df&vid=08c5a744115963e43cfac7de06d55920c4d4831c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité