5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
016200-1G 016200-5G
FLUO016200-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016200-1G FLUO016200-5G
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
5-Bromo-2-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973351
Numéro CAS: 14001-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité