Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0694-25G C0694-100G
TCIAC0694-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC0694-25G TCIAC0694-100G
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroformiate de cholest-5-ène-3β-yle
Formule: C₂₈H₄₅ClO₂
MW: 449,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003633
Numéro CAS: 7144-08-3
EINECS: 230-447-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dc07c62fad8af7df3c1e8c69f923c34170a31fa&vid=6dc07c62fad8af7df3c1e8c69f923c34170a31fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=2, THF)
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité